생물학적 소스
human plasma
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 9383
양식
lyophilized
특이 활성도
≥1000 NIH units/mg protein
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
solubility
water: 1 mg/mL
aqueous buffer: soluble
저장 온도
−20°C
일반 설명
애플리케이션
- as a component of endothelial growth medium (EGM) media for the transplantation and reisolation of Kaposi′s sarcoma-associated herpesvirus-human endothelial cell line (KSHV-HuARLT) cells from mice[3]
- for the fabrication of fibrin gels[4]
- as a component of EGM media for viral copy number analysis of KSHV-HuARLT cells and matrigel implant[5]
생화학적/생리학적 작용
경고
단위 정의
물리적 형태
제조 메모
재구성
분석 메모
법적 정보
면책조항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable