주요 문서
56766-M
Sigma-Aldrich
Spermidine, Trihydrochloride
Polyamine that plays an important role in the regulation of cellular proliferation and differentiation.
동의어(들):
Spermidine, Trihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H19N3 · 3HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
254.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
설명
Merck USA index - 14, 8742
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
색상
white
solubility
ethanol: soluble
water: soluble
저장 온도
10-30°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[N+H2](CCC[N+H3])CCCC[N+H3]
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
InChI key
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Polyamine that plays an important role in the regulation of cellular proliferation and differentiation. Inhibits neuronal nitric oxide synthase.
생화학적/생리학적 작용
Primary Target
Inhibits neuronal nitric oxide synthase
경고
Toxicity: Irritant (B)
재구성
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
기타 정보
Hu, J., et al. 1994. Neurosci. Lett. 175, 41.
Trubiani, O., et al. 1994. Biochem. Mol. Biol. Int.32, 1085.
He, Y., et al. 1993. Eur. J. Biochem. 217, 89.
Svensson, F., et al. 1993. Mol. Cell. Biochem.124, 141.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable