85578
Spermidine trihydrochloride
BioXtra, ≥99.5% (AT)
동의어(들):
N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine trihydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품 라인
BioXtra
Quality Level
분석
≥99.0% (TLC)
≥99.5% (AT)
양식
powder
불순물
insoluble matter, passes filter test
pH
3.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
257-259 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.2
λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
InChI key
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- DNA extraction and restriction endonuclease digestion[3]
- Nuclear transplantation[4]
- During the chemical analyses of the squid species Todaropsis eblanae[5]
- As one of the agents in intercalating drug.[6]
- Platelet aggregation[7]
생화학적/생리학적 작용
주의사항
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable