5.31091
Porcn Inhibitor IV, LGK974
동의어(들):
Porcn Inhibitor IV, LGK974, 2-(2ʹ,3-Dimethyl-2,4ʹ-bipyridin-5-yl)-N-(5-(pyrazin-2-yl)pyridin-2-yl)acetamide, Wnt Pathway Inhibitor XXIII, LGK-974
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥97% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
tan
solubility
DMSO: 50 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N(c3ncc(cc3)c4nccnc4)C(=O)Cc1cnc(c(c1)C)c2cc(ncc2)C
InChI
1S/C23H20N6O/c1-15-9-17(12-28-23(15)18-5-6-25-16(2)10-18)11-22(30)29-21-4-3-19(13-27-21)20-14-24-7-8-26-20/h3-10,12-14H,11H2,1-2H3,(H,27,29,30)
InChI key
XXYGTCZJJLTAGH-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Porcupine
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable