생물학적 소스
synthetic
Quality Level
설명
non-ionic
제품 라인
BioXtra
양식
liquid
기술
permeability assay: suitable
불순물
≤0.05% Phosphorus (P)
무기 잔류물
≤0.4%
전이 온도
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
solubility
water: soluble
density
1.065 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Along with Span® 80 and Tween® 80 in mineral oil for the preparation of oil-phase of microemulsions for PCR technique
- As a component of NX buffer which is used to pool and break down the microemulsions after PCR cycling
- In the blocking solution during immunocytochemistry procedure
- During deglycosylation procedure
- For membrane solubilization
- For cell permeabilization
- In decellularization of porcine heart valve tissue
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
- BioXtra Grade product for your Cell Biology and Biochemical research
- Non-ionic nondenaturing detergent
- Superior wetting agent and emulsifier
- Highly versatile surfactant
기타 정보
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
호환 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
483.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
251 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.