5.30351
Nrf2 Activator IV, VSC2
동의어(들):
Nrf2 Activator IV, VSC2, ( E)-1-Chloro-2-(2-(2-methoxyphenylsulfonyl)vinyl)benzene, Nuclear Factor E2-related Factor 2 Activator IV, VSC2, (E)-1-Chloro-2-(2-(2-methoxyphenylsulfonyl)vinyl)benzene, Nuclear Factor E2-related Factor 2 Activator IV, VSC2
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
저장 온도
2-8°C
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
경고
재구성
기타 정보
Woo, S.Y., et al. 2014. J. Med. Chem.57, 1473.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable