분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
형태
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C52H76O24/c1-18-29(72-34-14-30(43(58)21(4)68-34)73-33-13-28(54)42(57)20(3)67-33)12-26-10-25-11-27(49(66-9)48(63)41(56)19(2)53)50(47(62)39(25)46(61)38(26)40(18)55)76-36-16-31(44(59)23(6)70-36)74-35-15-32(45(60)22(5)69-35)75-37-17-52(8,65)51(64)24(7)71-37/h10,12,19-24,27-28,30-37,41-45,49-51,53-61,64-65H,11,13-17H2,1-9H3/t19-,20-,21-,22-,23-,24-,27+,28-,30-,31-,32-,33+,34+,35+,36+,37+,41+,42-,43-,44-,45-,49+,50+,51-,52+/m1/s1
InChI key
CFCUWKMKBJTWLW-WZIVUMCRSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Sp1 transcription factor
포장
경고
재구성
기타 정보
Choi, E. S., et al. 2013. J. Clin. Biochem. Nutr.53, 89.
Sleiman S. F., et al. 2011. J. Neurosci.31, 6858.
Bond, G, et al. 2004. Cell.119, 591.
Blume, S, et al. 1991. J. Clin. Invest.88, 1613.
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
Not applicable