5.05760
HDAC6 Inhibitor II, BRD9757
동의어(들):
HDAC6 Inhibitor II, BRD9757, N-Hydroxycyclopent-1-enecarboxamide, HDAC Inhibitor XVI, Histone Deacetylase Inhibitor XVI
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
pale orange
solubility
DMSO: 100 mg/mL
저장 온도
2-8°C
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
HDAC6
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable