주요 문서
436305-M
Millipore
Linoleic Acid
An essential fatty acid.
동의어(들):
Linoleic Acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic Acid, Linolic Acid, Linolic Acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H32O2
CAS Number:
Molecular Weight:
280.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥97% (LC/MS)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
colorless
solubility
ethanol: 1 mg/mL
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
일반 설명
An essential fatty acid.
An essential fatty acid. Density: 900 mg/ml.
Density: 900 mg/ml.
생화학적/생리학적 작용
Primary Target
Essential fatty acid
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
재구성
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable