384620
Honokiol
A biphenyl neolignan and an active principle of Magnolia extract that displays anti-angiogenic, anti-tumor and anxiolytic properties.
동의어(들):
Honokiol, 5,3ʹ-Diallyl-2,4ʹ-dihydroxydiphenyl, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XIX, VEGFR2 Kinase Inhibitor XV
설명
Merck USA index - 14, 4742
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1)c2c(ccc(c2)CC=C)O)CC=C
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
InChI key
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Anti-angiogenic, anti-tumor and anxiolytic properties
포장
경고
재구성
기타 정보
Yang, S.E., et al. 2002. Biochem. Pharmacol.63, 1641.
Son, H.J., et al. 2000. Planta Med.66, 469.
Maruyama, Y., et al. 1998. J. Nat. Prod.61, 135.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable