제품명
Adenosine Receptor Agonist, NECA,
분석
≥99% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
효능
14 nM Ki
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 50 mM
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[n]2(c3ncnc(c3nc2)N)C1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C(=O)NCC
InChI
1S/C12H16N6O4/c1-2-14-11(21)8-6(19)7(20)12(22-8)18-4-17-5-9(13)15-3-16-10(5)18/h3-4,6-8,12,19-20H,2H2,1H3,(H,14,21)(H2,13,15,16)/t6-,7+,8-,12?/m0/s1
InChI key
JADDQZYHOWSFJD-QQIVLSGASA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
경고
재구성
기타 정보
de Zwart, M., et al. 1998. Nucleosides Nucleotides.17, 969.
Phillis, J. et al. 1986, Pharm. Biochem. Behavior.24, 263
Durcan, M. J., et al. 1989. Pharmacol Biochem Behav.32, 487.
Bacher, S., et al. 1982. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol.329, 67.
Cusack, N., et al. 1981. Br J Pharm.72, 443.
Londos, C., et al. 1980. Proc Natl Acad Sci.77, 2551.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable