주요 문서
341691
Millipore
Ficoll® 400 Reagent, Molecular Biology Grade
Useful for the separation of lymphocyte subpopulations.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
NACRES:
NA.25
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
Molecular Biology
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white
solubility
water: soluble
외래 활성
DNases, proteases, RNases, none detected
배송 상태
ambient
저장 온도
15-25°C
일반 설명
Useful for the separation of lymphocyte subpopulations.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable