주요 문서
1.93221
Supelco
Ammonium Chloride
동의어(들):
Ammonium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H4ClN
CAS Number:
Molecular Weight:
53.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
EMPARTA®
SMILES string
[Cl-].N.[H+]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93221.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93221.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1