제조업체/상표
Upstate®
Quality Level
기술
activity assay: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
유전자 정보
human ... MRAS(22808)
일반 설명
포장
성분
Anti-Ras, clone RAS10 (Cat.# 05-516)
100X GTPγS, 10mM (Cat.# 20-176)
100X GDP, 100mM (Cat.# 20-177)
Mg2+ Lysis/Wash Buffer, 5X (Cat.# 20-168)
품질
결합
법적 정보
면책조항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
문서
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.