171257
Ampicillin, Sodium Salt, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested
sterile; sterile-filtered, suitable for cell culture
동의어(들):
Ampicillin, Sodium Salt, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested, 6-[D(–) α-Aminophenylacetamido]penicillanic Acid, Na
About This Item
추천 제품
무균
sterile; sterile-filtered
Quality Level
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
≤2 EU/mg Endotoxins (dry weight)
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI key
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
일반 설명
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
Wu, M.H., and Yung, B.Y. 1994. Eur. J. Pharmacol.270, 203.
Betzel, C., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1161, 47.
Yung, B.Y., et al. 1992. Int. J. Cancer52, 317.
Martin, S.J., et al. 1990. J. Immunol.145, 1859.
Yung, B.Y., et al. 1990. Cancer Res.50, 5987.
White, R.J., and Phillips, D.R. 1985. Biochemistry27, 9122.
Madharavao, M., et al. 1978. J. Med. Chem.21, 958.
Sengupta, S.K., et al. 1975. J. Med. Chem.18, 1175.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable