주요 문서
14-616-M
Sigma-Aldrich
MSK2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human MSK2, amino acids 2-end, for use in Kinase Assays.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 μG
₩667,566
₩667,566
예상 입고일2025년 4월 18일세부사항
크기 선택
보기 변경
10 μG
₩667,566
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
₩667,566
예상 입고일2025년 4월 18일세부사항
생물학적 소스
human
Quality Level
100
300
재조합
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
분자량
Mw 89.9 kDa
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable (kinase)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
유전자 정보
human ... RPS6KA4(8986)
일반 설명
N-terminal His6-tagged, recombinant, human MSK2, amino acids 2-end
생화학적/생리학적 작용
Protein Target: MSK2
품질
routinely evaluated by phosphorylation of 30mM Crosstide (Catalog # 12-331)
물리적 형태
Purified using Ni2+/NTA-agarose. Activated using MAP Kinase 2/Erk2, active (Catalog # 14-173) and repurified using Ni2+/NTA-agarose
기타 정보
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable