1.37039
Potassium dihydrogen phosphate
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JPC, NF
의약품 제조
동의어(들):
Potassium phosphate monobasic, mono-Potassium orthophosphate, Potassium biphosphate, Potassium phosphate monobasic, Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Agency
BP
JPC
NF
Ph. Eur.
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
분석
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
98.0-100.5% (alkalimetric)
양식
crystalline
solid
특징
RNase and DNase free
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
Due to its low microbial and endotoxin limits, Potassium dihydrogen phosphate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
법적 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
ADC 생산의 접합 단계에서는 안정된 링커를 사용하여 고효능 활성 제약 성분(HPAPI)을 mAb에 부착합니다. 효과적인 접합에는 복잡한 결정 과정이 따르며, 이 페이지에서는 성공을 보장하는 서비스와 제품을 간략하게 설명합니다.