Merck
1.37020
SAFC
Sodium hydroxide
pellets, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP
의약품 제조
동의어(들):
‘Caustic soda’
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 KG
₩444,600
₩444,600
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
5 KG
₩444,600
About This Item
Linear Formula:
NaOH
CAS Number:
Molecular Weight:
40.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352305
EC 인덱스 번호:
215-185-5
₩444,600
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
Agency
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
설명
suitable for the biopharmaceutical production
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
분석
≥98.0-100.5% (total alkilinity calculated as NaOH)
양식
pellets
solid
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
318 °C (lit.)
solubility
water: 1090 g/L at 20 °C
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
음이온 미량물
carbonate (as Na2CO3): ≤0.5%
chloride (Cl-): ≤0.015%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.010%
양이온 미량물
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0003%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0010%
Hg: ≤0.00001%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.002%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0025%
heavy metals (as Ag): ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
응용 분야
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
Sodium hydroxide pellets are used in cleaning in place (CIP) applications as well as for pH-adjustment. Sodium hydroxide pellets Emprove® Essential is manufactured according to GMP guidelines and is suitable for pharmaceutical and biopharmaceutical processes.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.