제품명
Sodium hydroxide solution 50%, EMPROVE® EXPERT
vapor pressure
2 hPa ( 20 °C)
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
양식
liquid
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
bp
135 °C/1013 hPa
mp
12 °C
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
일반 설명
분석 메모
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능