추천 제품
Grade
anhydrous
Quality Level
Agency
ChP
USP
규정 준수
FCC
제품 라인
EMPROVE® ESSENTIAL
양식
solid
autoignition temp.
1112 °F
분자량
82.03 g/mol
불순물
bacteria content, low
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pKa
4.76 (acetic acid)
4.76
bp
>400 °C (decomposition)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
324 °C (decomposition)
전이 온도
flash point >250 °C
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
liquid formulation
liquid formulation
pharmaceutical
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
포장
1282011001//1kg - plastic bottle
1282018026//25kg - plastic drum
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능