추천 제품
Grade
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Quality Level
vapor density
2.07 (vs air)
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
외래 활성
Aflatoxin-free
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
포장
1.37094.9010 // 10L // PE canister
법적 정보
관련 제품
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능