₩106,900
예상 입고일2025년 4월 18일세부사항
추천 제품
ligand
(Sulfoisobutyl)
Quality Level
100
400
설명
strong cation exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (20-40 µm)
무균
sterile (Caustic Stable)
분석
≥90% (HPLC)
양식
resin
제조업체/상표
Calbiochem®
파라미터
8 bar max. pressure
80 cm/hr flow rate
기질 활성군
methacrylate
평균 입자 크기
20-40 um μm
용량
150 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
전이 온도
flash point 35 °C (Does not sustain combustion.)
density
1.43 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1000 kg/m3
분리 기술
strong cation exchange
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
- 1.16882.0100: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 100ml
- 1.16882.0010: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 10ml
- 1.16882.0500: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 500ml
- 1.16882.5000: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 5L
경고
분석 메모
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles,no agglomerates,no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.05 %
Cerium: ≤ 10 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 5.0 bar
Particle size (d10): 20 - 28 µm
Particle size (d50): 24 - 34 µm
Particle size (d90): 28 - 38 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (lysozyme): 120 - 180 mg/ml
Functional test (c:d): ≤ 0.15
Functional test (b:a): ≤ 0.15
Functional test: Separation chymotrypsinogen A, cytochrom C and lysozyme
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
95.0 °F
Flash Point (°C)
35 °C
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능