주요 문서
1.14242
Millipore
Potassium tetrathionate
extra pure, suitable for microbiology
동의어(들):
Potassium tetrathionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
K2O6S4
CAS Number:
Molecular Weight:
302.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106212
EC 인덱스 번호:
237-702-3
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
양식
solid
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
solubility
232 g/L
density
2.296 g/cm3
벌크 밀도
770 kg/m3
응용 분야
microbiology
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/2K.H2O6S4/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
UVTKHPSJNFFIDG-UHFFFAOYSA-L
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 80 %
Suitability for microbiology: passes test
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
Not applicable