주요 문서
1.12171
Sigma-Aldrich
Gallium(III) nitrate hydrate 98+
동의어(들):
Gallium(III) nitrate hydrate 98+
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ga(NO3)3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
255.74 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
236-815-5
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
for analytical purposes
Quality Level
양식
solid
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
65 °C
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[Ga](O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-].O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChI key
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 98.0 %
Ga (Gallium): 15.0 - 25.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable