Merck
1.10338
Millipore
Fractogel® EMD Chelate (M)
purified by immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
동의어(들):
Fractogel® EMD Chelate (M)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 ML
₩181,400
100 ML
₩1,476,200
250 ML
₩3,220,800
500 ML
₩5,204,800
5000 ML
문의
₩181,400
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
크기 선택
보기 변경
10 ML
₩181,400
100 ML
₩1,476,200
250 ML
₩3,220,800
500 ML
₩5,204,800
5000 ML
문의
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
₩181,400
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
ligand
iminodiacetic acid
Quality Level
설명
for metal affinity chromatography (IMAC), suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
무균
sterile (Caustic Stable)
양식
resin
정제법
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
제조업체/상표
Fractogel®
파라미터
8 bar max. pressure
~240 cm/hr flow rate
기질 활성군
methacrylate
폭 넒음
40-90 μm
용량
~60 mg binding capacity( lysozyme/ml of resin)
전이 온도
flash point 35 °C (calculated)
응용 분야
recombinant protein
분리 기술
affinity
저장 온도
2-30°C
일반 설명
Fractogel® EMD Chelate combines our tentacle structure with iminodiacetic acid as the metal chelating ligand
특징 및 장점
Fractogel® EMD Chelate (M) enables users to:
  • Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
  • Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
  • Ensure timely and successful startup and operation
  • Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
  • Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
포장
  • 1.10338.0100: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 100ml
  • 1.10338.0010: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 10 ml
  • 1.10338.0500: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 500 ml
  • 1.10338.5000: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 5 L
Plastic bottle
분석 메모
Appearance: Milky tubid suspension, free from impurities (foreigen particles)
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles, no agglomerates, no fines
Cerium: ≤ 10 µg/g
Copper-(II)-binding capacity: 60 - 100 µmol/ml
Extractable matter (water): ≤ 0.05 %
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (d10): 37 - 45 µm
Particle size (d50): 48 - 60 µm
Particle size (d90): 63 - 77 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Functional test: passes test
Functional test: Separation of chymotrypsinogen A and myoglobin
법적 정보
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
95.0 °F
Flash Point (°C)
35 °C
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.