문서
110116
Sigma-Aldrich
β1-2,3,4,6-N-Acetylglucosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli
동의어(들):
β1-2,3,4,6-N-Acetylglucosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli, N-Acetyl-β-D-glycosaminide-N-acetylglucosaminohydrolase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
효소 위원회 번호:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.42
재조합
expressed in E. coli
Quality Level
형태
liquid
특이 활성도
≥35 units/mL
≥80 units/mg protein
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
do not freeze
외래 활성
Endo-α-N-acetylgalactosaminidase, α- and β-galactosidase, neuraminidases, proteases, none detected
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable