Merck
1.08510
SAFC
Vanillin
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
의약품 제조
동의어(들):
Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩405,400
₩405,400
예상 입고일2025년 3월 07일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩405,400
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)(OH)C6H3CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
EC 인덱스 번호:
204-465-2
₩405,400
예상 입고일2025년 3월 07일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
0.0029 hPa ( 25 °C)
제품 라인
EMPROVE® ESSENTIAL
양식
solid
autoignition temp.
>400 °C
기술
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
4.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
80-83.5 °C
전이 온도
flash point 160 °C
solubility
9 g/L
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
저장 온도
15-25°C
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
Vanillin is a commonly used ingredient in food and pharmaceutics. In pharmaceutical applications, vanillin has been used primarily as flavor enhancer for oral dosage forms.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
애플리케이션
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.