Merck
1.06520
SAFC
Sodium iodide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
의약품 제조
동의어(들):
Sodium iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 KG
₩5,385,000
₩5,385,000
예상 입고일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 KG
₩5,385,000
About This Item
실험식(Hill 표기법):
INa
CAS Number:
Molecular Weight:
149.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-679-3
₩5,385,000
예상 입고일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
vapor pressure
1 hPa ( 767 °C)
제품 라인
EMPROVE® ESSENTIAL
양식
solid
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1304 °C/1013 hPa
mp
659 °C
density
3.67 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
Sodium iodide is used to treat or prevent iodine deficiency caused by poor nutrition or poor absorption by the body. 
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.