Merck
1.02787
SAFC
Copper(II) sulfate pentahydrate
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
의약품 제조
동의어(들):
Copper(II) sulfate pentahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩479,100
₩479,100
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩479,100
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CuO4S · 5H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
249.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-847-6
₩479,100
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® ESSENTIAL
양식
coarse powder
crystalline
효능
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
147 °C
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
pharmaceutical
solid formulation
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
일반 설명
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
Copper(II) sulfate shows adstringent properties. Typical uses include the application in topical formulations or as trace element in mineral supplements and cell culture media.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.