Merck
104415
SAFC
Oleic acid
EMPROVE® EVOLVE
동의어(들):
cis-9-Octadecenoic acid, Elainic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1044150010
₩1,439,700
1044150100
₩6,918,100
₩1,439,700
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1044150010
₩1,439,700
1044150100
₩6,918,100
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
282.46
Beilstein:
1726542
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
₩1,439,700
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
vapor pressure
1 mmHg ( 176 °C)
제품 라인
EMPROVE® EVOLVE
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharma/biopharma processes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.