주요 문서
1.01189
Supelco
Lead borate
Lead borate. CAS 35498-15-8, EC Number 252-594-8, chemical formula PbxB(OH)₃.
동의어(들):
Lead borate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
PbxB(OH)3
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
252-594-8
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
pH
8.6 (20 °C, 650 g/L in H2O)
density
11.0 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
3870 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/2BO3.3Pb/c2*2-1(3)4;;;/q2*-3;3*+2
InChI key
XHBRTROQSUURDJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Identity: passes test
Residue on ignition: ≤ 0.5 %
Bulk density: 300 - 350 g/100 ml
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
Not applicable