주요 문서
1.01190
Supelco
di-Ammonium oxalate monohydrate
EMPLURA®
동의어(들):
di-Ammonium oxalate monohydrate, Oxalic acid ammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩182,497
₩182,497
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩182,497
About This Item
Linear Formula:
(NH4)2C2O4 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
124.10 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
214-202-3
NACRES:
NA.21
₩182,497
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
제품 라인
EMPLURA®
분석
≥99.0% (manganometric)
양식
solid
무기 잔류물
≤0.1% (as sulfate)
pH
6.5 (20 °C, 41.8 g/L in H2O)
mp
>123 °C (decomposition)
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
480 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
양이온 미량물
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N.N.OC(=O)C(=O)O.O
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChI key
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (manganometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.1 %
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable