주요 문서
1.06591
Supelco
tetra-Sodium diphosphate decahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
동의어(들):
tetra-Sodium diphosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate, TSPP
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 G
₩148,799
2.5 KG
₩457,968
50 KG
₩7,441,879
₩148,799
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 G
₩148,799
2.5 KG
₩457,968
50 KG
₩7,441,879
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Na4O7P2 · 10H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
446.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-767-1
NACRES:
NA.21
₩148,799
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
ACS reagent
Quality Level
Agency
reag. Ph. Eur.
제품 라인
EMSURE®
분석
99.0-103.0% (acidimetric)
양식
solid
불순물
≤0.001% Total nitrogen (N)
≤0.01% Insoluble matter
pH
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
988 °C (anhydrous substance)
density
1.82 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
650 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
양이온 미량물
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
InChI key
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
결합
Replaces: SX0740-1
분석 메모
Assay (acidimetric): 99.0 - 103.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 9.5 - 10.5
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Orthophosphate (PO4): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable