07-702
Anti-FOXO3a/FKHRL1 Antibody
Upstate®, from rabbit
동의어(들):
AF6q21 protein, Forkhead in rhabdomyosarcoma-like 1, forkhead box O3, forkhead box O3A, forkhead homolog (rhabdomyosarcoma) like 1, forkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma-like 1
크기 선택
₩623,718
예상 입고일2025년 3월 12일세부사항
크기 선택
About This Item
₩623,718
예상 입고일2025년 3월 12일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
human, mouse
제조업체/상표
Upstate®
기술
western blot: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FOXO3(2309)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
품질
Western Blot Analysis:
A 0.5 g/mL dilution of this antibody was used to detect FOXO3a/FKHRL1 in 3T3/A31 cell lysate.
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
분석 메모
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable