03-34-0001
H-Gly-Pro-Arg-Pro-OH
Inhibitor of fibrinogen aggregation and fibrin polymerization.
동의어(들):
H-Gly-Pro-Arg-Pro-OH
크기 선택
₩266,742
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
크기 선택
About This Item
₩266,742
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
lyophilized
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated
기술
protein extraction: suitable
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
N2([C@@H](CCC2)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)CN)CCCN=C(N)N
InChI
1S/C18H31N7O5/c19-10-14(26)24-8-2-5-12(24)15(27)23-11(4-1-7-22-18(20)21)16(28)25-9-3-6-13(25)17(29)30/h11-13H,1-10,19H2,(H,23,27)(H,29,30)(H4,20,21,22)/t11-,12-,13-/m0/s1
InChI key
WXPZDDCNKXMOMC-AVGNSLFASA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
경고
기타 정보
Rijkers, D.T., et al. 1998. Thromb. Res. 89, 161.
Achyuthan, K.E., and Dobson, J.V. 1986. Biochim. Biophys. Acta872, 261.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable