This product is soluble in 0.05 M acetic acid (10 mg/ml) as well as water (1 mg/ml).
크기 선택
₩225,533
크기 선택
About This Item
₩225,533
추천 제품
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
NCC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H31N7O5/c19-10-14(26)24-8-2-5-12(24)15(27)23-11(4-1-7-22-18(20)21)16(28)25-9-3-6-13(25)17(29)30/h11-13H,1-10,19H2,(H,23,27)(H,29,30)(H4,20,21,22)/t11-,12-,13-/m0/s1
InChI key
WXPZDDCNKXMOMC-AVGNSLFASA-N
유전자 정보
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Amino Acid Sequence
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)