S-148
Serotonin-D4 hydrochloride solution
100 μg/mL (Ethanol w/ 0.1% BHT (v/w), as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
S-148-1ML
₩289,580
₩289,580
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
S-148-1ML
₩289,580
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8D4N2O · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
216.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
₩289,580
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100 μg/mL (Ethanol w/ 0.1% BHT (v/w), as free base)
형식
single component solution
저장 온도
-65 to -96°C
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
62.6 °F
Flash Point (°C)
17 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.