S-150
Serotonin-beta-D-glucuronide-D4 solution
100 μg/mL (ACN:H2O (50:50)(v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
크기 선택
₩442,743
예상 입고일2025년 6월 24일세부사항
크기 선택
About This Item
₩442,743
예상 입고일2025년 6월 24일세부사항
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100 μg/mL (ACN:H2O (50:50)(v/v))
형식
single component solution
저장 온도
-10 to -25°C
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
48.2 °F
Flash Point (°C)
9 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.