주요 문서
P-917
Supelco
Acetaminophen-D4 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩602,403
₩602,403
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩602,403
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8D4H5NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
155.19
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩602,403
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
1.0 mg/mL in methanol
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
single component solution
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(NC(C)=O)c([2H])c([2H])c1O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i2D,3D,4D,5D
InChI key
RZVAJINKPMORJF-QFFDRWTDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A stable-labeled internal standard suitable for quantitation of acetaminophen levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, isotope dilution methods, P450 studies, and other pharmaceutical research. Acetaminophen, or Paracetamol, is a common over-the-counter COX inhibitor drug used for pain relief and fever reduction.
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)