주요 문서
P-124
Supelco
Prednisone-13C3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩924,970
₩924,970
예상 입고일2025년 6월 19일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩924,970
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C1813C3H26O5
Molecular Weight:
361.41
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩924,970
예상 입고일2025년 6월 19일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100 μg/mL in acetonitrile
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
42.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
6.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)