주요 문서
H-160
Supelco
24,25-Dihydroxyvitamin D3 solution
50 μg/mL (Degassed Ethanol with 0.1% BHT), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
동의어(들):
24-Hydroxycalcidiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H44O3
CAS Number:
Molecular Weight:
416.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
certified reference material
Quality Level
설명
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
50 μg/mL (Degassed Ethanol with 0.1% BHT)
형식
single component solution
저장 온도
-65 to -96°C
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)