H-074
D6-25-Hydroxyvitamin D3 (26,26,26,27,27,27-D6) solution
50 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
50 μg/mL in ethanol
응용 분야
clinical testing
clinical testing
clinical testing
형식
single component solution
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@@H](CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)([H])/C(CCC1)=C/C=C3C[C@@H](O)CCC/3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i3D3,4D3
InChI key
JWUBBDSIWDLEOM-QFVHMXLQSA-N
일반 설명
애플리케이션
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객