주요 문서
739928
Sigma-Aldrich
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 solution
50 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩669,900
₩669,900
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩669,900
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H44O2
CAS Number:
Molecular Weight:
400.64
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩669,900
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
분석
98% (CP)
양식
solution
농도
50 μg/mL in ethanol
기술
mass spectrometry (MS): suitable
색상
colorless
mp
-144.0 °C
응용 분야
detection
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1
InChI key
JWUBBDSIWDLEOM-UEGFJKGBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 (C3-epimer) is a metabolite of vitamin D3. It is an epimer of 25-hydroxyvitamin D3 which differs only at C-3 position wherein -OH group at C-3 carbon is in the α orientation rather than in the β orientation.[1]
애플리케이션
This product may be used as an analytical standard.
포장
1 mL in ampule
관련 제품
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Overestimation of 25-hydroxyvitamin D3 by increased ionisation efficiency of 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 in LC-MS/MS methods not separating both metabolites as determined by an LC-MS/MS method for separate quantification of 25-hydroxyvitamin D3, 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D2 in human serum
van den Ouweland JMW, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 967, 195-202 (2014)