주요 문서
H-162
Supelco
1,24-Dihydroxyvitamin D3 solution
50 μg/mL (Ethanol with 0.1%BHT (degassed)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
동의어(들):
1αα,24R-Dihydroxyvitamin D3, Tacalcitol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H44O3
CAS Number:
Molecular Weight:
416.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
50 μg/mL (Ethanol with 0.1%BHT (degassed))
형식
single component solution
저장 온도
-65 to -96°C
SMILES string
O[C@H]1C[C@@H](C(=C)\C(=C/C=C2/[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CC[C@@H](O)C(C)C)C)(CCC/2)C)\C1)O
InChI key
BJYLYJCXYAMOFT-RSFVBTMBSA-N
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)