주요 문서
B-099
Supelco
2-Butanone-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
동의어(들):
2-Butanone-2,4-dinitrophenylhydrazone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩489,535
₩489,535
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩489,535
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
252.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩489,535
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
vial of 100 mg
제조업체/상표
Cerilliant®
형식
neat
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C10H12N4O4/c1-3-7(2)11-12-9-5-4-8(13(15)16)6-10(9)14(17)18/h4-6,12H,3H2,1-2H3/b11-7+
InChI key
WPWSANGSIWAACK-YRNVUSSQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)