양식
solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (LM6001-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6001
농도
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
응용 분야
lipidomics
metabolomics
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.