주요 문서
A-061
Supelco
Multicomponent Alcohol Mix-4000
4000 μg/mL each component in H2O, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
동의어(들):
Multi-component Alcohol Mix
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1.2 ML
₩51,968
₩51,968
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1.2 ML
₩51,968
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩51,968
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
구성
Acetone
Ethanol
Isopropanol
Methanol
포장
ampule of 1.2 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
4000 μg/mL each component in H2O
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
OYOUQHVDCKOOAL-RALIUCGRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A multicomponent calibration kit containing acetone, ethanol, isopropanol, and methanol at a concentration of 4000 μg/mL. This kit is suitable for calibration of blood alcohol testing methods using GC Headspace.
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3