포장
pkg of 1 × 1 mL (999993C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (999993C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 999993C
농도
10 mg/mL (999993C-10mg)
10 mg/mL (999993C-25mg)
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCC)=O
일반 설명
애플리케이션
- in lipid bicelles to reconstitute EmrE (secondary active transport protein) to study the chain length dependence by differential scanning calorimetry and solid-state nuclear magnetic resonance (NMR)[2]
- to compose isotropically tumbling small bicelles, to study its size and morphology[3]
- to prepare bicelle samples for solid-state NMR experiments to determine if the proteins could be reconstituted into phospholipid bilayers[4]
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.