포장
pkg of 1 × 1 mL (900409C-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 900409C
농도
1 mg/mL (900409C-1mg)
지질 유형
neutral glycerides
neutral lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C34H66O4/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-23-27-31-34(37)38-32(28-24-20-17-10-8-6-4-2)29-25-21-19-22-26-30-33(35)36/h32H,3-31H2,1-2H3,(H,35,36)
InChI key
MHQWHZLXDBVXML-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.