포장
pkg of 2 × 100 mg (890898P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890898P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
응용 분야
advanced drug delivery
지질 유형
cationic lipids
transfection
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC.[Cl-]
InChI key
LDGWQMRUWMSZIU-LQDDAWAPSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객